Büchner-tragte
25 ml, 40 mm
511-2500
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
- Kapacitet:25 ml
- Seq:03
- Til filter Ø:40 mm