Ekssikatorplader
Porcelæn, 90 mm
Katalog # 467-1910
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
: I overensstemmelse med DIN 12911
Specifikationer
- Ø:90 mm
- Model:Porcelæn
- Seq:01