Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader
Porcelæn, 280 mm
  467-1930
Ekssikatorplader
  467-1930
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
Porcelæn, 280 mm
2.020,00 kr
1 * 1 Items
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certifications: I overensstemmelse med DIN 12911
  • Ø:
    280 mm
  • Model:
    Porcelæn
  • Seq:
    05