Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader

Ekssikatorplader

Porcelæn, 235 mm
Katalog # 467-1925
Ekssikatorplader
Katalog # 467-1925
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader

Porcelæn, 235 mm

Price
1.630,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.

Certifications: I overensstemmelse med DIN 12911

Specifikationer
  • Ø:
    235 mm
  • Model:
    Porcelæn
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.