Inoculating loops and needles, disposable
Platinøse, 10 µl, blå, 10 loops pr. hylster, 300 hylstre pr. æske
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Flexible polymer.
- Sterilised by irradiation
- Individually wrapped
- Length: 200 mm
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:10 loops pr. hylster, 300 hylstre pr. æske
- Kapacitet:10 µl
- Farve:blå
- Beskrivelse:Platinøse
- Seq:06