Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri dishes, square
Petri dishes, square
Kvadratisk (120×120) med ribber, 17 mm, Ikke steril, 10/bag
Katalog # 391-2080
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petri dishes, square
Katalog # 391-2080
Leverandør:  Greiner Bio-One
Petri dishes, square
Petri dishes, square
Kvadratisk (120×120) med ribber, 17 mm, Ikke steril, 10/bag
Price
1.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 240 Items
Product Details & Documents
High grade PS. Square Petri dishes with exceptional optical clarity for microscopic analysis as well as heat resistance for use with hot agar.
Documents
Specifikationer
  • Pakket:
    10/bag
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Version:
    Kvadratisk (120×120) med ribber
  • Højde:
    17 mm