Petri dishes, square
Kvadratisk (120×120) med ribber, 17 mm, Ikke steril, 10/bag
Katalog # 391-2080
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
High grade PS. Square Petri dishes with exceptional optical clarity for microscopic analysis as well as heat resistance for use with hot agar.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Pakket:10/bag
- Sterilitet:Ikke steril
- Version:Kvadratisk (120×120) med ribber
- Højde:17 mm