Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Petriskåle

Med ribber, 145 mm, 20 mm, Ikke steril, 15/sleeve
Katalog # 391-3665
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petriskåle
Katalog # 391-3665
Leverandør:  Greiner Bio-One
Petriskåle
Petriskåle

Med ribber, 145 mm, 20 mm, Ikke steril, 15/sleeve

Price
649,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 120 Items
Product Details & Documents

Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.

  • Nem at stable
  • Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
  • Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider

 

Specifikationer
  • Ø:
    145 mm
  • Pakket:
    15/sleeve
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Version:
    Med ribber
  • Højde:
    20 mm
  • Seq:
    15
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.