Petriskåle
With 3 vents, 94 mm, 16 mm, Steril, 20/sleeve
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
- Nem at stable
- Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
- Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
- Ø:94 mm
- Pakket:20/sleeve
- Sterilitet:Steril
- Version:With 3 vents
- Højde:16 mm
- Seq:13