Petriskåle
Med ribber, 94 mm, 16 mm, Ikke steril, 20/sleeve
Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.
- Nem at stable
- Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
- Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider
- Ø:94 mm
- Pakket:20/sleeve
- Sterilitet:Ikke steril
- Version:Med ribber
- Højde:16 mm
- Seq:12



