Celleskrabere
Celleskraber med 18 mm drejeligt ophængt blad, 280 mm
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
Designet til at lette den blide mekaniske fjernelse af klæbende celler fra vækstoverflader. Hver skraber har et 18 mm drejeligt (drejevinkel 60°) skraberblad, som giver adgang til dårligt tilgængelige overflader.
- Optimised blade design for maximum cell harvest
- Uniform contact with the growth surface, minimal mechanical strain and efficient cell harvest, even from poorly accessible surfaces
- Minimises any accumulation of the cell suspension to the blade structure
Emballering: Individuelt pakket
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Beskrivelse:Celleskraber med 18 mm drejeligt ophængt blad
- Samlet længde:280 mm