High temperature digital block heaters, BT5D
BT5D-26, 22, 26 mm, 0,75 kW, RT* +10...400 °C, ±0,5 °C, 410×205×150 mm
Katalog # 460-0064
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Gå til:
Product Details & Documents
Digitale højtemperatursblokvarmere med en enkelt, fast blok. Enhederne er udstyret med mikroprocessorkontrol, digital temperaturindstilling og display, alarm for høje og lave værdier og kontrolleret opvarmningsrate. Blokvarmerne har et LED med en indstillingsopløsning på 0,1 °C og en displayopløsning på 1 °C.
- Driftstemperaturområdet er fra RT +10°C til 400 °C
- Timeren kan køre fra 1 til 9999 min. eller den kan indstilles til kontinuerlig drift
- Ideel til brug ved høje temperaturer - man undgår brug af olie og laboratoriet holdes frit for damp
- Temperaturstabiliteten ved 300 °C er ±0,5 °C og temperaturensartetheden er ±1% (maksimal temperaturforskel mellem rørene: 2 °C ved 200 °C, 3 °C ved 300 °C, 4 °C ved 400 °C)
- Justerbar overtemperaturafbryder
Advarsel: * RT = Omgivelser
Bemærk: Den angivne temp. stabilitetsværdi er ved 300 °C.
Documents
Specifikationer
- Opvarmnings kapacitet:0,75 kW
- Ant. huller:22
- Temperaturområde:RT* +10...400 °C
- B×D×H:410×205×150 mm
- Temp. stabilitet:±0,5 °C
- Rør Ø:26 mm
- Model:BT5D-26
- Cat. No.:460-0064