Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
Katalog # GERI15/1.4-1.5
Leverandør:   GERING
Hydrometers
Katalog # GERI15/1.4-1.5
Leverandør:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
Price
476,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Seq:
    09
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,400 - 1,500 g/ml