Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml
Katalog # GERI15/1.0-1.1
Leverandør:   GERING
Hydrometers
Katalog # GERI15/1.0-1.1
Leverandør:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml
Price
437,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Seq:
    02
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,000 - 1,100 g/ml