Orders LinkContactUsLinkComponent
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
30 - 60 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Katalog # 614-0082
Leverandør:   GERING
Brix saccharimeters
Katalog # 614-0082
Leverandør:  GERING
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
30 - 60 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Price
294,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    230 mm
  • Seq:
    09
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    1,0
  • Område:
    30 - 60 °Brix