Orders LinkContactUsLinkComponent
Brix saccharimeters
40 - 50 °Brix, 0,1, 350 mm
  614-0077
 :   GERING
Brix saccharimeters
  614-0077
 :  GERING
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
40 - 50 °Brix, 0,1, 350 mm
1.020,00 kr
1 * 1 Items
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
  • Længde:
    350 mm
  • Seq:
    15
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    40 - 50 °Brix