Orders LinkContactUsLinkComponent
Brix saccharimeters
60 - 70 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
  614-0073
 :   GERING
Brix saccharimeters
  614-0073
 :  GERING
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
60 - 70 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
437,00 kr
1 * 1 Items
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
  • Længde:
    290 mm
  • Seq:
    05
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    60 - 70 °Brix