Orders LinkContactUsLinkComponent
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
10 - 20 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Katalog # 614-0070
Leverandør:   GERING
Brix saccharimeters
Katalog # 614-0070
Leverandør:  GERING
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
10 - 20 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Price
292,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    290 mm
  • Seq:
    02
  • Kalibrerings temperatur:
    20 °C
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    10 - 20 °Brix