Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Katalog # GERI0619
Leverandør:   GERING
Hydrometre, Baumé
Katalog # GERI0619
Leverandør:  GERING
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Price
392,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    320 mm
  • Inddeling:
    0,1°
  • Område:
    50 - 70 °Bé