Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
60 - 70 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalog # 614-0068
Leverandør:   GERING
Hydrometre, Baumé
Katalog # 614-0068
Leverandør:  GERING
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
60 - 70 °Bé, 0,1°, 260 mm
Price
276,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    260 mm
  • Seq:
    012
  • Inddeling:
    0,1°
  • Område:
    60 - 70 °Bé