Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, M100
M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Katalog # GERI0345
Leverandør:   GERING
Density hydrometers, M100
Katalog # GERI0345
Leverandør:  GERING
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Price
326,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
 : DIN 12791
 : In velvet lined case.
Specifikationer
  • Længde:
    245 mm
  • Seq:
    02
  • Inddeling:
    0,002 g/ml
  • Model:
    M100
  • Område:
    0,800 - 0,900 g/ml