Orders LinkContactUsLinkComponent
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,000 - 2,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Katalog # GERI0164
Leverandør:   GERING
Density Hydrometers
Katalog # GERI0164
Leverandør:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,000 - 2,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Price
240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Inddeling:
    0,01
  • Område:
    1,000 - 2,000 g/ml