Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
1,400 - 1,600 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Katalog # GERI0116
Leverandør:   GERING
Density hydrometers
Katalog # GERI0116
Leverandør:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
1,400 - 1,600 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Price
316,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Specifikationer
  • Længde:
    280 mm
  • Seq:
    005
  • Inddeling:
    0,002 g/ml
  • Område:
    1,400 - 1,600 g/ml