Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
0,800 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Katalog # GERI0113
Leverandør:   GERING
Density hydrometers
Katalog # GERI0113
Leverandør:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
0,800 - 1,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Price
270,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Specifikationer
  • Længde:
    280 mm
  • Seq:
    002
  • Inddeling:
    0,002 g/ml
  • Område:
    0,800 - 1,000 g/ml