Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers with thermometer
Hydrometers with thermometer
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Katalog # 614-0062
Leverandør:   GERING
Hydrometers with thermometer
Katalog # 614-0062
Leverandør:  GERING
Hydrometers with thermometer
Hydrometers with thermometer
1,500 - 1,600 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Price
707,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifikationer
  • Temperaturområde:
    0…35 °C
  • Længde:
    350 mm
  • Seq:
    10
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,500 - 1,600 g/ml