Luftfiltre, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.
Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar
Specifications
- Filtreringsområde:19,6 cm²
- Porestørrelse:0,2 µm
- Seq:03
- Inlet/outlet connections:1/8” MNPT
- Cat. No.:516-7627
- Max. temperature:130 °C
- Ø:50 mm
- Maks. tryk:4,1 bar
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelsePaknAvailabilityPrice
- 516-8934Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe1Log in for availability1 * 1 Items - 1.400,00 kr