Luftfiltre, Acro® 50
0,45 µm, 19,6 cm², trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
Katalog # 514-4110
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå til:
Product Details & Documents
Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.
Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar
Specifikationer
- Filtreringsområde:19,6 cm²
- Porestørrelse:0,45 µm
- Seq:05
- Inlet/outlet connections:trappeformet slangemodhager 6,4 - 12,7 mm Ø
- Cat. No.:514-4110
- Max. temperature:130 °C
- Ø:50 mm
- Maks. tryk:4,1 bar
Accessories
Produktinformation
- Katalog #PaknTilgængelighedPrice
- Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringeIntegrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe516-89341Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.400,00 kr