Trykfilterholder på ben
293 mm
516-7505
Diskfilterholdere anbefales til filtrering af produkter såsom aggressive kemikalier, laboratorieopløsningsmidler, cellekulturmedier, oftalmologiske midler, lægemidler, vitaminer, procesvand, antibiotika og fotoresists (gasser og væsker).
- Design optimises use of filter area with 15% more than the most competitive units, giving higher flow rates and extending the service life
- Sanitary connections, easy to use and suitable for pharmaceutical applications
Rustfrit stål 316 med Viton O-ring.
Til membran Ø: 142 mm (127 mm for forfilter brugt sammen med slutfilter).
Til membran Ø: 293 mm (265 mm for forfilter brugt sammen med slutfilter).
- Til Ø:293 mm
- Filtreringsareal:587 cm²
- Cat. No.:516-7505
- Indløb/udløb forbindelser:Sanitary 38 mm fittings
- Mål:Clearance between flange and benchtop: 290 mm
- Vægt:17 kg
- Model:293 mm
- Max. operating pressure:6,9 bar
Accessories
- Beskrivelse
- 516-9165Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder1 * 1 Items - 2.430,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9163Support screen, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder1 * 1 Items - 4.470,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9157Anodized aluminum hand knob, for 142 and 293 mm disc filter holder1 * 1 Items - 1.920,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9151Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder1 * 1 Items - 7.440,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9150Support screen, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder1 * 1 Items - 15.650,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9139Purge valve, ¹/₈" threaded MNPT, type 316 stainless steel, for 142 and 293 mm disc filter holder1 * 1 Items - 2.430,00 kr
- Beskrivelse
- 516-9052Hose assembly kit includes clamp and PTFE gasket, type 316 stainless steel inlet/outlet adapter, 38 mm sanitary to 9,5 mm hose barb, for 142 and 293 mm disc filter holder1 * 1 Items - 13.470,00 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse