Orders LinkContactUsLinkComponent
Trykfilterholder på ben
142 mm
Katalog # 516-7504
Trykfilterholder på ben
Katalog # 516-7504
Trykfilterholder på ben
Trykfilterholder på ben
142 mm
Price
64.490,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Diskfilterholdere anbefales til filtrering af produkter såsom aggressive kemikalier, laboratorieopløsningsmidler, cellekulturmedier, oftalmologiske midler, lægemidler, vitaminer, procesvand, antibiotika og fotoresists (gasser og væsker).
  • Design optimises use of filter area with 15% more than the most competitive units, giving higher flow rates and extending the service life
  • Sanitary connections, easy to use and suitable for pharmaceutical applications
Rustfrit stål 316 med Viton O-ring.
Til membran Ø: 142 mm (127 mm for forfilter brugt sammen med slutfilter).
Til membran Ø: 293 mm (265 mm for forfilter brugt sammen med slutfilter).
Specifikationer
  • Til Ø:
    142 mm
  • Filtreringsareal:
    126 cm²
  • Cat. No.:
    516-7504
  • Indløb/udløb forbindelser:
    Sanitary 38 mm fittings
  • Mål:
    Clearance between flange and benchtop: 290 mm
  • Vægt:
    7 kg
  • Model:
    142 mm
  • Max. operating pressure:
    6,9 bar
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder
    Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder
    516-9165
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Support screen, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder
    Support screen, type 316 stainless steel, for 142 mm disc filter holder
    516-9163
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Anodized aluminum hand knob, for 142 and 293 mm disc filter holder
    Anodized aluminum hand knob, for 142 and 293 mm disc filter holder
    516-9157
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder
    Underdrain disc, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder
    516-9151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Support screen, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder
    Support screen, type 316 stainless steel, for 293 mm disc filter holder
    516-9150
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15.650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Purge valve, ¹/₈" threaded MNPT, type 316 stainless steel, for 142 and 293 mm disc filter holder
    Purge valve, ¹/₈" threaded MNPT, type 316 stainless steel, for 142 and 293 mm disc filter holder
    516-9139
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.430,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Hose assembly kit includes clamp and PTFE gasket, type 316 stainless steel inlet/outlet adapter, 38 mm sanitary to 9,5 mm hose barb, for 142 and 293 mm disc filter holder
    Hose assembly kit includes clamp and PTFE gasket, type 316 stainless steel inlet/outlet adapter, 38 mm sanitary to 9,5 mm hose barb, for 142 and 293 mm disc filter holder
    516-9052
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 13.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Inlet/outlet gasket, PTFE, for 142 and 293 mm disc filter holder
    Inlet/outlet gasket, PTFE, for 142 and 293 mm disc filter holder
    516-1207
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 1.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viton O-ring, for 293 mm disc filter holder
    Viton O-ring, for 293 mm disc filter holder
    516-1200
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 4.230,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viton O-ring, for 142 mm disc filter holder
    Viton O-ring, for 142 mm disc filter holder
    516-1209
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 2.270,00 kr