Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR-rør
PCR-rør
PCR tube strips, 8-tube strips with individually attached caps (960 tubes), klar, 0,2 ml
Katalog # 732-0098
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   EPPENDORF
PCR-rør
Katalog # 732-0098
Leverandør:  EPPENDORF
   Lav fremstillingspåvirkning
PCR-rør
PCR-rør
PCR tube strips, 8-tube strips with individually attached caps (960 tubes), klar, 0,2 ml
Price
1.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 120 Items
Product Details & Documents
PP.
  • 0,2 ml tube has a contamination shield on the hinged lid
  • Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA
Disse tyndvæggede 0,2 ml PCR-rør er fremstillet til brug i alle gængse thermocyclere.
Farve: klar
Specifikationer
  • Kapacitet:
    0,2 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    PCR tube strips, 8-tube strips with individually attached caps (960 tubes)
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    732-0098
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Frame, for work tray (set of 5)
    Frame, for work tray (set of 5)
    211-2111
    1 Set
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 440,00 kr