Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 6,70 mm
Katalog # ENDE200SAW6.70
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW6.70
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 6,70 mm
Price
2.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Leveringsinformation: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    6,70 mm
  • Højde:
    50 mm