Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 50,00 mm
Katalog # ENDE200SAW50.0
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW50.0
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 50,00 mm
Price
2.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    50,00 mm
  • Højde:
    50 mm