Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 45,00 mm
Catalog # ENDE200SAW45.0
Supplier: ENDECOTTS
Jump to:
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifications
- Ø:200 mm
- Netstørrelse:45,00 mm
- Højde:50 mm