Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 4,75 mm
Katalog # ENDE200SAW4.75
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW4.75
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 4,75 mm
Price
kr2,200.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Leveringsinformation: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    4,75 mm
  • Højde:
    50 mm