Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 37,50 mm
Catalog # ENDE200SAW37.5
Supplier:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Catalog # ENDE200SAW37.5
Supplier:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 37,50 mm
Price
2.200,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
 : I henhold til ASTM E 11-95
 : Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifications
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    37,50 mm
  • Højde:
    50 mm