Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 1,70 mm
Katalog # ENDE200SAW1.70
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # ENDE200SAW1.70
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 1,70 mm
Price
1.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
 : I henhold til ASTM E 11-95
 : Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    1,70 mm
  • Højde:
    50 mm