Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 0,500 mm
510-0367
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
- Ø:200 mm
- Netstørrelse:0,500 mm
- Højde:50 mm