Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 0,250 mm
Katalog # 510-0363
Leverandør:   ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Katalog # 510-0363
Leverandør:  ENDECOTTS
Testsigter, 200×50 mm
Testsigter, 200×50 mm
200 mm, 50 mm, 0,250 mm
Price
1.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Testsigter fremstillet af rustfrit stål.
Certifications: I henhold til ASTM E 11-95
Delivery information: Hver sigte leveres med individuelt kvalitetscertifikat.
Specifikationer
  • Ø:
    200 mm
  • Netstørrelse:
    0,250 mm
  • Højde:
    50 mm