Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Standard opløsning GY (grønlig gul) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 125 mL
Katalog # REGEEP705
Leverandør:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Katalog # REGEEP705
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Standard opløsning GY (grønlig gul) Reag. Ph. Eur., Glass bottle, 125 mL
CAS nummer:  
Price
1.880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    125 mL
  • Beskrivelse:
    Standard opløsning GY (grønlig gul) Reag. Ph. Eur.