Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalog # REGE5100
Leverandør:   REAGECON
Bufferopløsninger
Katalog # REGE5100
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
CAS nummer:  
Price
1.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 L
  • Referencetemperatur:
    20 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer solution
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    10,00