Laboratoriekitler, PP
uden lommer, hvid, XL
GMEQOJC156
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
- Press-stud fastening
- Straight cuffs
- Non woven fabric
Tykkelse: 40 g/m²
Farve: Hvid
- Tøj størrelse:XL
- Farve:hvid
- Beskrivelse:uden lommer
- Køn:Unisex
- Cat. No.:GMEQOJC156
- Vægt:40 g/m²
- Outfit applikationer:Laboratory
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Lommer:uden lommer