Temperature probes
Temperaturprobe, med 3 m kabel, vandtæt stik og indbygget støtteklips til pH-elektroder, TFK 325/HC, Automatisk temperaturkompensation
WTWA109823
: WTW
- Beskrivelse:Temperaturprobe, med 3 m kabel, vandtæt stik og indbygget støtteklips til pH-elektroder
- Model:TFK 325/HC
- Ansøgning:Automatisk temperaturkompensation