Temperature probes
Temperaturprobe, med 1 m kabel, vandtæt stik og indbygget støtteklips til pH-elektroder, TFK 325/HC, Automatisk temperaturkompensation i vandige opløsninger
Katalog # 662-1394
Leverandør: WTW
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Temperaturprobe, med 1 m kabel, vandtæt stik og indbygget støtteklips til pH-elektroder
- Model:TFK 325/HC
- Ansøgning:Automatisk temperaturkompensation i vandige opløsninger
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCHolding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCWTWA109821Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.120,00 kr