pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrode SenTix® 41-3, temperaturprobe, Sentix® 41-3M*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, DIN+bananstik (1×4 mm), 3 m fast kabel, Field
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
Certificates
Search by Lot NumberCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifications
- Tilslutning:DIN+bananstik (1×4 mm), 3 m fast kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Field
- Model:Sentix® 41-3M*
- Beskrivelse:pH-elektrode SenTix® 41-3, temperaturprobe
- Materiale:Plast
- Seq:06
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeLog in for availability1 * 250 mL - 538,00 kr