Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrode SenTix® 21-3, SenTix® 21-3, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, DIN, 3 m fast kabel, Field
  662-1303
 :   WTW
pH Electrodes, SenTix®
  662-1303
 :  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrode SenTix® 21-3, SenTix® 21-3, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, DIN, 3 m fast kabel, Field
2.360,00 kr
1 * 1 Items
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
  • Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
  • Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
  • SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
  • Tilslutning:
    DIN, 3 m fast kabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Til:
    Field
  • Model:
    SenTix® 21-3
  • Beskrivelse:
    pH-elektrode SenTix® 21-3
  • Materiale:
    Plast
  • Seq:
    03
  • Elektrolyt:
    Gel
  • Temperatur:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 662-1326
    Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    1 * 1 Items - 832,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 662-1327
    Kabel, 1 m, med S7/BNC-stik
    1 * 1 Items - 599,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 662-1425
    Kabel, 1 m, med S7/DIN-stik
    1 * 1 Items - 559,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • WTWA109735
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    1 * 250 mL - 538,00 kr