Mikrokværne
0,2 ml, 7×33 mm, 115 mm
Katalog # 432-1281
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Designet til skånsom håndbetjening. Ligner Potter-Elvehjem helt i glas, men mikrostørrelse for ekstremt nøjagtigt arbejde.
- Reservoir og hældekant indbygget i designet
- Frigang mellem pistil og rør 0,1 til 0,15 mm
Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Certifications: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Specifikationer
- Kapacitet:0,2 ml
- Samlet længde:115 mm
- Ø udv. × længde:7×33 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Mortar for micro-grinders
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Pestle for micro-grinders