Flasker, serum/prøve, WHEATON®
60,00 ml, 41×91 mm, klar, No, 20 mm
Katalog # 216-3010
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Serumflasker er ideelle til langvarig og kortvarig opbevaring af prøver, lyofilisering og som beholdere til vaccine/injektionsmedicin. Disse støbte flasker har en fremragende vægstyrke og kemiske tolerancer, hvilket er vigtigt i forbindelse med opbevaring. Flaskerne er fremstillet af støbt Wheaton 400 borosilikatglas, der overholder kravene i USP type I. Flaskerne er pakket i krympefolieindpakkede opdelte moduler undtagen størrelsen 2 ml, som ikke er opdelt.
- Passer til de fleste frysetørringsopgaver
- Borosilikatglas i overensstemmelse med kravene i USP type I
- Krympefolieindpakkede opdelte moduler mindsker risikoen for brud
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Cap størrelse:20 mm
- Diameter×H:41×91 mm
- Kapacitet:60,00 ml
- Farve:klar
- Seq:07