Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Slanger, PVC
7,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm
Catalog # DENE3500710100
New Product
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Catalog # DENE3500710100
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
New Product
Slanger, PVC
Slanger, PVC
7,00 mm, 1,50 mm, 10,00 mm
Price
1.810,00 kr
Log in for availability
1 * 100 m
Product Details & Documents
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Specifications
  • Rør udv.Ø:
    10,00 mm
  • Rør int.Ø:
    7,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,50 mm
  • Seq:
    25