Large Head Swabs, Alpha®
Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A, PP/PE
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Podepind som er ideel til rengøringsvalidering og prøvetagning. Udstyret med 100% enkeltstrengs polyestersubstrat, som er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget.
- Udsatte kanter er forseglet for at reducere fiberfrigørelsen og eliminere behovet for forurenende klæbemidler
- Podepinden udgør et hoved på en stiv spartel
- Polyester er blødt og ikke-slibende, hvilket gør podepinden god til følsomme overflader
Packaging: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications
- Beskrivelse:Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714A
- Seq:3
- Skaft/hoved:PP/PE
- Håndtagsbredde:5 mm
- Cat. No.:TEXWTX714A
- Hovedlængde:26 mm
- Hovedbredde:13 mm
- Håndtagslængde:102 mm