Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Rectangular foam head swabs, PP/foam
Katalog # TEXWTX707A
New Product
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity.
- High-grade PU tip will not crack or chip
- Inherent softness and low abrasion
- Delicate components can be cleaned
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
Packaging: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Rectangular foam head swabs
- Seq:3
- Skaft/hoved:PP/foam
- Håndtagsbredde:6,6 mm
- Cat. No.:TEXWTX707A
- Hovedlængde:25 mm
- Hovedbredde:15 mm
- Håndtagslængde:106 mm