Orders LinkContactUsLinkComponent
Medium Swabs, CleanFoam®
Medium Swabs, CleanFoam®
Medium foam rectangular swabs, TX712A, PP/foam
Katalog # TEXWTX712A
New Product
Leverandør:   Texwipe
Medium Swabs, CleanFoam®
Katalog # TEXWTX712A
Leverandør:  Texwipe
New Product
Medium Swabs, CleanFoam®
Medium Swabs, CleanFoam®
Medium foam rectangular swabs, TX712A, PP/foam
Price
3.390,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Termisk bundet podepind, som er ideel til opgaver som kræver stor sugeevne, minimal partikeldannelse og ensartet spredning af opløsningsmidler.
  • Naturlig blødhed og lille slid beskytter følsomme komponenter
Emballering: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Medium foam rectangular swabs, TX712A
  • Seq:
    4
  • Skaft/hoved:
    PP/foam
  • Håndtagsbredde:
    5 mm
  • Cat. No.:
    TEXWTX712A
  • Hovedlængde:
    26 mm
  • Hovedbredde:
    13 mm
  • Håndtagslængde:
    102 mm